[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR914046-100MG
OR914046-1G
OR914046-250MG
APOSOR914046-100MGEA
345
SEK
APOSOR914046-100MG
APOSOR914046-1G
APOSOR914046-250MG
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine 95%
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formel:
C₆H₆N₄ MW: 134.139 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD11846603 CAS nummer: 874-46-4 |