(4-Chloro-2-formyl-phenoxy)-acetonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR913532-1G OR913532-250MG
APOSOR913532-1GEA 7625 SEK
APOSOR913532-1G APOSOR913532-250MG
(4-Chloro-2-formyl-phenoxy)-acetonitrile 95%
Formel: C₉H₆ClNO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07431460
CAS nummer: 125418-96-4