2-Ethylamino-3-nitropyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR913365-1G OR913365-5G
APOSOR913365-1GEA 1975 SEK
APOSOR913365-1G APOSOR913365-5G
2-Ethylamino-3-nitropyridine 98%
2-Ethylamino-3-nitropyridine
Formel: C₇H₉N₃O₂
MW: 167,165 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08692122
CAS nummer: 26820-65-5