5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carbonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR913345-1G OR913345-250MG
APOSOR913345-1GEA 2375 SEK
APOSOR913345-1G APOSOR913345-250MG
5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carbonitrile 95%
5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carbonitrile
Formel: C₆H₇NO
MW: 109,126 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08437233
CAS nummer: 31518-13-5