Benzo[b]thiophene-3-carbonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR913339-10G OR913339-1G OR913339-5G
APOSOR913339-10GEA 7925 SEK
APOSOR913339-10G APOSOR913339-1G APOSOR913339-5G
Benzo[b]thiophene-3-carbonitrile 95%
Benzo[b]thiophene-3-carbonitrile
Formel: C₉H₅NS
MW: 159,208 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08276872
CAS nummer: 24434-84-2