7-Methylindoline 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR913234-1G OR913234-250MG OR913234-5G
APOSOR913234-1GEA 3600 SEK
APOSOR913234-1G APOSOR913234-250MG APOSOR913234-5G
7-Methylindoline 95%
7-Methylindoline
Formel: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07371631
CAS nummer: 65673-86-1