5-tert-Butylthiophene-2-carbonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR912989-1G OR912989-250MG
APOSOR912989-1GEA 9500 SEK
APOSOR912989-1G APOSOR912989-250MG
5-tert-Butylthiophene-2-carbonitrile 95%
5-tert-Butylthiophene-2-carbonitrile
Formel: C₉H₁₁NS
MW: 165,255 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04110933
CAS nummer: 685120-66-5