5-tert-Butylthiophene-2-carboxamide 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR912988-1G OR912988-250MG
APOSOR912988-1GEA 7625 SEK
APOSOR912988-1G APOSOR912988-250MG
5-tert-Butylthiophene-2-carboxamide 95%
5-tert-Butylthiophene-2-carboxamide
Formel: C₉H₁₃NOS
MW: 183,271 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04110932
CAS nummer: 685120-65-4