3-Chloro-7-nitroindole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR912798-1G OR912798-250MG
APOSOR912798-1GEA 6075 SEK
APOSOR912798-1G APOSOR912798-250MG
3-Chloro-7-nitroindole 95%
3-Chloro-7-nitroindole
Formel: C₈H₅ClN₂O₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02684149
CAS nummer: 165669-14-7