(S)-Methyl-4-chloro-3-hydroxybutyrate 96%
Leverantör: Apollo Scientific
OR912719-25G OR912719-5G
APOSOR912719-25GEA 9275 SEK
APOSOR912719-25G APOSOR912719-5G
(S)-Methyl-4-chloro-3-hydroxybutyrate 96%
(S)-Methyl-4-chloro-3-hydroxybutyrate
Formel: C₅H₉ClO₃
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01862166
CAS nummer: 86728-93-0