Potassium N,N-dimethyldithiocarbamate 50% i vattenlösning
Leverantör: Apollo Scientific
OR9120-25G OR9120-5G OR9120-100G
APOSOR9120-25GEA 3775 SEK
APOSOR9120-25G APOSOR9120-5G APOSOR9120-100G
Potassium N,N-dimethyldithiocarbamate 50% i vattenlösning
Potassium N,N-dimethyldithiocarbamate
Formel: C₃H₆KNS₂
MW: 159,315 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00067270
CAS nummer: 128-03-0
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III