1-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]pyrrolidine 96%
Leverantör: Apollo Scientific
OR911199-1G OR911199-5G
APOSOR911199-1GEA 2575 SEK
APOSOR911199-1G APOSOR911199-5G
1-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]pyrrolidine 96%
1-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]pyrrolidine
Formel: C₉H₁₁NOS
MW: 181,255 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11742078
CAS nummer: 78909-14-5