2-Methanesulphonylpyridine-4-carbonitrile 96%
Leverantör: Apollo Scientific
OR911079-1G OR911079-250MG
APOSOR911079-1GEA 5125 SEK
APOSOR911079-1G APOSOR911079-250MG
2-Methanesulphonylpyridine-4-carbonitrile 96%
2-Methanesulphonylpyridine-4-carbonitrile
Formel: C₇H₆N₂O₂S
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD14705772
CAS nummer: 66154-69-6