N-Butyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR911077-1G OR911077-5G
APOSOR911077-1GEA 1975 SEK
APOSOR911077-1G APOSOR911077-5G
N-Butyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
N-Butyl-3-nitropyridin-2-amine
Formel: C₉H₁₃N₃O₂
MW: 195,218 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11118020
CAS nummer: 26820-68-8