2-(Thiophen-3-yl)acetamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR910332-1G OR910332-250MG
APOSOR910332-1GEA 4700 SEK
APOSOR910332-1G APOSOR910332-250MG
2-(Thiophen-3-yl)acetamide 98%
2-(Thiophen-3-yl)acetamide
Formel: C₆H₇NOS
MW: 141.191 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00661538
CAS nummer: 13781-66-3