3-Phenyl-1,2-oxazole 96%
Leverantör: Apollo Scientific
OR910283-1G OR910283-5G
APOSOR910283-1GEA 1975 SEK
APOSOR910283-1G APOSOR910283-5G
3-Phenyl-1,2-oxazole 96%
3-Phenyl-1,2-oxazole
Formel: C₉H₇NO
MW: 145,158 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00464218
CAS nummer: 1006-65-1