1-Cyclopropyl-2,5-dimethylpyrrole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR910266-10G OR910266-1G OR910266-5G
APOSOR910266-10GEA 5900 SEK
APOSOR910266-10G APOSOR910266-1G APOSOR910266-5G
1-Cyclopropyl-2,5-dimethylpyrrole 95%
1-Cyclopropyl-2,5-dimethylpyrrole
Formel: C₉H₁₃N
MW: 135,206 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12187123
CAS nummer: 54609-12-0