1-Isobutyl-1H-pyrazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR910241-1G OR910241-5G
APOSOR910241-1GEA 2500 SEK
APOSOR910241-1G APOSOR910241-5G
1-Isobutyl-1H-pyrazole 98%
1-Isobutyl-1H-pyrazole
Formel: C₇H₁₂N₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08558977
CAS nummer: 725746-81-6