1-tert-Butyl-1H-pyrazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR910151-25G OR910151-5G
APOSOR910151-25GEA 5375 SEK
APOSOR910151-25G APOSOR910151-5G
1-tert-Butyl-1H-pyrazole 98%
1-tert-Butyl-1H-pyrazole
Formel: C₇H₁₂N₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12192641
CAS nummer: 15754-60-6