1-(N,N-Diethylaminoethyl)pyrazole 96%
Leverantör: Apollo Scientific
OR910113-1G OR910113-250MG
APOSOR910113-1GEA 4275 SEK
APOSOR910113-1G APOSOR910113-250MG
1-(N,N-Diethylaminoethyl)pyrazole 96%
1-(N,N-Diethylaminoethyl)pyrazole
Formel: C₉H₁₇N₃
MW: 167,251 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12546525
CAS nummer: 71033-38-0