6-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR910029-1G OR910029-250MG
APOSOR910029-1GEA 3475 SEK
APOSOR910029-1G APOSOR910029-250MG
6-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine 95%
6-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine
Formel: C₇H₅BrN₂
MW: 197.032 g/mol
Smältpunkt: 240…246 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD17677174
CAS nummer: 1239880-00-2