7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR909942-1G OR909942-250MG
APOSOR909942-1GEA 8650 SEK
APOSOR909942-1G APOSOR909942-250MG
7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₉H₈N₂O
MW: 160,173 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09994349
CAS nummer: 30384-94-2