6-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR909718-1G OR909718-250MG
APOSOR909718-1GEA 6750 SEK
APOSOR909718-1G APOSOR909718-250MG
6-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol 98%
6-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol
Formel: C₆H₆ClNO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD13189892
CAS nummer: 1196146-98-1