2-Acetamido-5-methylthiazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: N-(5-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
OR909503-1G OR909503-5G
APOSOR909503-1GEA 2075 SEK
APOSOR909503-1G APOSOR909503-5G
2-Acetamido-5-methylthiazole 98%
2-Acetamido-5-methylthiazole
Formel: C₆H₈N₂OS
MW: 156,206 g/mol
Smältpunkt: 230…232 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD18801061
CAS nummer: 61996-32-5