2-chloro-4-methoxy-1-nitrobenzene 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR909438-1G OR909438-5G
APOSOR909438-1GEA 390 SEK
APOSOR909438-1G APOSOR909438-5G
2-chloro-4-methoxy-1-nitrobenzene 95%
2-chloro-4-methoxy-1-nitrobenzene
Formel: C₇H₆ClNO₃
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00156594
CAS nummer: 28987-59-9