N-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR909318-1G OR909318-5G
APOSOR909318-1GEA 1725 SEK
APOSOR909318-1G APOSOR909318-5G
N-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 97%
N-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxamide
Formel: C₆H₈N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD15143555
CAS nummer: 132911-42-3