3-Isobutyl-1H-pyrazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR909282-1G OR909282-5G
APOSOR909282-1GEA 2150 SEK
APOSOR909282-1G APOSOR909282-5G
3-Isobutyl-1H-pyrazole 97%
3-Isobutyl-1H-pyrazole
Formel: C₇H₁₂N₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08701141
CAS nummer: 98816-40-1