3-t-Butyl-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR909281-1G OR909281-5G
APOSOR909281-1GEA 2575 SEK
APOSOR909281-1G APOSOR909281-5G
3-t-Butyl-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole 97%
3-t-Butyl-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole
Formel: C₉H₁₆N₂O
MW: 168,236 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD17214256
CAS nummer: 1255574-70-9