4-Hydroxy-3-methylbenzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR908148-1G OR908148-5G
APOSOR908148-1GEA 805 SEK
APOSOR908148-1G APOSOR908148-5G
4-Hydroxy-3-methylbenzonitrile 98%
4-Hydroxy-3-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₇NO
MW: 133,147 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11848762
CAS nummer: 15777-70-5