3,6-Dihydro-2H-pyran-4-carbonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR908119-100MG OR908119-1G OR908119-250MG
APOSOR908119-100MGEA 1900 SEK
APOSOR908119-100MG APOSOR908119-1G APOSOR908119-250MG
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-carbonitrile 95%
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-carbonitrile
Formel: C₆H₇NO
MW: 109,126 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD20040386
CAS nummer: 105772-13-2