1,4-Dichloro-2-isocyano-benzene 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR905936-100MG OR905936-1G OR905936-250MG
APOSOR905936-100MGEA 2250 SEK
APOSOR905936-100MG APOSOR905936-1G APOSOR905936-250MG
1,4-Dichloro-2-isocyano-benzene 95%
1,4-Dichloro-2-isocyano-benzene
Formel: C₇H₃Cl₂N
MW: 172,011 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02664598
CAS nummer: 245539-10-0