2-(2-Furyl)piperidine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR904721-1G OR904721-250MG
APOSOR904721-1GEA 10175 SEK
APOSOR904721-1G APOSOR904721-250MG
2-(2-Furyl)piperidine 95%
2-(2-Furyl)piperidine
Formel: C₉H₁₃NO
MW: 151,206 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02663560
CAS nummer: 97073-24-0