2-(4-Isopropylphenyl)pyrrolidine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR904501-1G OR904501-250MG
APOSOR904501-1GEA 9500 SEK
APOSOR904501-1G APOSOR904501-250MG
2-(4-Isopropylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(4-Isopropylphenyl)pyrrolidine
Formel: C₁₃H₁₉N
MW: 189,297 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05189447
CAS nummer: 881040-01-3