1-Methyl-2-(2-pyrrolidinyl)piperidine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR904335-1G OR904335-250MG
APOSOR904335-1GEA 9500 SEK
APOSOR904335-1G APOSOR904335-250MG
1-Methyl-2-(2-pyrrolidinyl)piperidine 95%
1-Methyl-2-(2-pyrrolidinyl)piperidine
Formel: C₁₀H₂₀N₂
MW: 168,279 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02663424
CAS nummer: 383127-17-1