4-(2-Chlorophenyl)-1,3-thiazole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR903036-1G OR903036-250MG
APOSOR903036-1GEA 10175 SEK
APOSOR903036-1G APOSOR903036-250MG
4-(2-Chlorophenyl)-1,3-thiazole 95%
4-(2-Chlorophenyl)-1,3-thiazole
Formel: C₉H₆ClNS
MW: 195,669 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02665935
CAS nummer: 383145-28-6