1-(2-Isocyanoethyl)-pyrrolidine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR902445-1G OR902445-250MG
APOSOR902445-1GEA 7625 SEK
APOSOR902445-1G APOSOR902445-250MG
1-(2-Isocyanoethyl)-pyrrolidine 95%
1-(2-Isocyanoethyl)-pyrrolidine
Formel: C₇H₁₂N₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05222853
CAS nummer: 2920-10-7