2-(Isopropylamino)nicotinonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR902128-1G OR902128-25G OR902128-5G
APOSOR902128-1GEA 1475 SEK
APOSOR902128-1G APOSOR902128-25G APOSOR902128-5G
2-(Isopropylamino)nicotinonitrile 98%
2-(Isopropylamino)nicotinonitrile
Formel: C₉H₁₁N₃
MW: 161.204 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09939041
CAS nummer: 28721-27-9