6-Methoxynicotinamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR902093-1G
OR902093-5G
APOSOR902093-1GEA
1700
SEK
APOSOR902093-1G
APOSOR902093-5G
6-Methoxynicotinamide 98%
6-Methoxynicotinamide
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00229166 CAS nummer: 7150-23-4 |