3,4-Diethylpyrrole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR900851-1G
OR900851-5G
APOSOR900851-1GEA
5650
SEK
APOSOR900851-1G
APOSOR900851-5G
3,4-Diethylpyrrole 98%
3,4-Diethylpyrrole
Formel:
C₈H₁₃N Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD08062571 CAS nummer: 16200-52-5 |