4-(S-Acetylthio)benzaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR900844-1G OR900844-500MG
APOSOR900844-1GEA 9500 SEK
APOSOR900844-1G APOSOR900844-500MG
4-(S-Acetylthio)benzaldehyde 95%
4-(S-Acetylthio)benzaldehyde
Formel: C₉H₈O₂S
MW: 180,224 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09260458
CAS nummer: 28130-89-4