1-Aminocyclopentane-1-carbonitrile 96%
Leverantör: Apollo Scientific
OR900461-1G OR900461-250MG
APOSOR900461-1GEA 4725 SEK
APOSOR900461-1G APOSOR900461-250MG
1-Aminocyclopentane-1-carbonitrile 96%
1-Aminocyclopentane-1-carbonitrile
Formel: C₆H₁₀N₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05262933
CAS nummer: 49830-37-7