2-Amino-N-benzylacetamide 96%
Leverantör: Apollo Scientific
OR900400-1G OR900400-5G
APOSOR900400-1GEA 4125 SEK
APOSOR900400-1G APOSOR900400-5G
2-Amino-N-benzylacetamide 96%
2-Amino-N-benzylacetamide
Formel: C₉H₁₂N₂O
MW: 164,204 g/mol
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09724204
CAS nummer: 39796-52-6