4'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-(4-Hydroxy-2-methoxyphenyl)ethanone, 4-Acetyl-3-methoxyphenol, 1-(4-Hydroxy-2-methoxyphenyl)ethan-1-one
OR8814-1G OR8814-250MG
APOSOR8814-1GEA 1400 SEK
APOSOR8814-1G APOSOR8814-250MG
4'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
4'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,174 g/mol
Smältpunkt: 136…140 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00038750
CAS nummer: 493-33-4