6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR8681-100MG
OR8681-250MG
OR8681-1G
APOSOR8681-100MGEA
1100
SEK
APOSOR8681-100MG
APOSOR8681-250MG
APOSOR8681-1G
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
Formel:
C₁₀H₁₂N₂ Smältpunkt: 46…48 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD08690253 CAS nummer: 864264-03-9 UN: 3259 ADR: 8,III |