4-Bromothiophene-3-boronic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8555-1G OR8555-250MG
APOSOR8555-1GEA 565 SEK
APOSOR8555-1G APOSOR8555-250MG
4-Bromothiophene-3-boronic acid 97%
4-Bromothiophene-3-boronic acid
Formel: C₄H₄BBrO₂S
Smältpunkt: 196…198 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06801663
CAS nummer: 101084-76-8