1-(4-Methylthiophenyl)-2-methyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR8137-10G OR8137-1G OR8137-5G
APOSOR8137-10GEA 9300 SEK
APOSOR8137-10G APOSOR8137-1G APOSOR8137-5G
1-(4-Methylthiophenyl)-2-methyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid 95+%
1-(4-Methylthiophenyl)-2-methyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid
Formel: C₁₉H₁₇NO₂S
MW: 323,409 g/mol
Smältpunkt: 202…203 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02180787
CAS nummer: 306936-46-9