2-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-(2-Amino-2-oxoethyl)-4-methyl-1,3-thiazole
OR8136-1G OR8136-250MG OR8136-5G
APOSOR8136-1GEA 3700 SEK
APOSOR8136-1G APOSOR8136-250MG APOSOR8136-5G
2-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide 95%
2-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Formel: C₆H₈N₂OS
MW: 156,206 g/mol
Smältpunkt: 128…130 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02180665
CAS nummer: 173739-73-6