4-[4-(2-Methoxyphenyl)piperidino]-3-nitrobenzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR8110-1G
OR8110-5G
APOSOR8110-1GEA
1325
SEK
APOSOR8110-1G
APOSOR8110-5G
4-[4-(2-Methoxyphenyl)piperidino]-3-nitrobenzaldehyde 97%
4-[4-(2-Methoxyphenyl)piperidino]-3-nitrobenzaldehyde
Formel:
C₁₉H₂₀N₂O₄ Smältpunkt: 116…118 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01314135 CAS nummer: 301334-92-9 |