4-Chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8057-10G OR8057-250MG OR8057-1G
APOSOR8057-10GEA 10075 SEK
APOSOR8057-10G APOSOR8057-250MG APOSOR8057-1G
4-Chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine 97%
4-Chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₁₃H₉ClN₂S
MW: 260,742 g/mol
Smältpunkt: 133…135 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02179828
CAS nummer: 306934-78-1