2,1-Benzisoxazole-3-carboxylic acid 96%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR8019-1G
OR8019-5G
OR8019-100MG
APOSOR8019-1GEA
2900
SEK
APOSOR8019-1G
APOSOR8019-5G
APOSOR8019-100MG
2,1-Benzisoxazole-3-carboxylic acid 96%
2,1-Benzisoxazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₈H₅NO₃ Smältpunkt: 229…230 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD02180526 CAS nummer: 642-91-1 |